Läs mer
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
25 ml
4 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
Beskrivning
- Highly deionized (Hi-Di) formamide is used to resuspend samples before electrokinetic injection in capillary electrophoresis systems.
- The smaller configuration (5mL) minimizes the number of freeze/thaw cycles compared to the larger 25mL bottle
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | High-Di |
| Innehåll och lagring | Store at -15 to -25°C. |
| Beskrivning | Formamide, 4x 5mL, Liquid, Formamide Reagent Type |
| Produkttyp | Formamid |
| Kvantitet | 4 x 5 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Formamide
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: formamide