Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Högpåverkande polystyrenbrickor
Produktkod. 11381245
Kapacitet (metrisk):
0,4 l
0,8 l
1,4 l
1,6 l
1,9 l
2,8 l
3,8 l
5,4 l
7,8 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Varje
Produktkod. 11381245
Brand: Kartell™ 0570503
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för livsmedel och allmän laboratorieanvändning.
  • Med räfflade fötter för stabilitet
  • Får inte autoklaveras
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,8 l
Mått (L x B x H) Utv: 201 x 151 x 41 mm; Int.: 150 x 100 x 30 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 30 mm (interiör), 41 mm (exteriör)
Längd (metrisk) 150 mm (interiör), 201 mm (exteriör)
Material Polystyren
Typ Bricka
Bredd (metrisk) 100 mm (interiör), 151 mm (exteriör)
För användning med Livsmedel och allmän laboratorieanvändning
Antal per förpackning 20/Pk.
Form Rektangulär
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras