Läs mer
UVP Inspektionslampa för högintensiv wafer
Produktkod. 11760597
Våglängd:
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11760597
Brand: UVP 95012704
Bara null kvar
Specifikationer
Spänning 115 V
Wattal 100 W
Våglängd 365 nm
Modell B-100YP
Produkttyp Inspektionslampa för högintensiv wafer