Läs mer
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Produktkod. 17803308
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 201 °C
-1 °C till 250 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +50 °C
-100 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
-50 °C till +50 °C
0 °C till 40 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Produktkod. 17803308
Brand: Brannan™ 50/500/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Labbtermometer med hög precision komplett med kalibreringscertifikat.
  • En rad spritfyllda termometrar med hög precision som levereras med ett kalibreringscertifikat
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Presenteras i en studiepappscylinder för förvaring
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0 °C, 35 °C
Certifikat och efterlevnad UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 40,5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Blå Ande
Max. Temperatur (engelska) 104 °F
Max. Temperatur (metrisk) 40 °C
Min. Temperatur (engelska) 32 °F
Min. Temperatur (metrisk) 0 °C
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Noggrannhet ±1,0 °C
Indelning 0,1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm