Läs mer
Brannan™ Precision Lab-termometer med 3-punkts spårbar kalibrering
Produktkod. 17823038
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till 101 °C
-1 °C till 201 °C
-1 °C till 250 °C
-1 °C till 51 °C
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +50 °C
-100 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
-50 °C till +50 °C
0 °C till 40 °C
Indelning:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Längd (metrisk):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17823038
missing translation for 'mfr': Brannan™ 50/526/0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Labbtermometer med hög precision komplett med kalibreringscertifikat.
  • En rad spritfyllda termometrar med hög precision som levereras med ett kalibreringscertifikat
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • Presenteras i en studiepappscylinder för förvaring
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifica
Kalibreringspunkter 0 °C, 35 °C, 90 °C
Certifikat och efterlevnad UK Spårbar till nationella standarder ISO 9001
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (metrisk) 30,5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Blå Ande
Max. Temperatur (engelska) 230 °F
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelska) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +110 °C
Noggrannhet ±1,0 °C
Indelning 0,5 °C
Bredd (metrisk) 1.2 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato