Läs mer
Cytiva Hög renhet dNTPs
Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
Förpackningsstorlek:
250mg
Beskrivning
- Hög renhet:> 98 % trifosfat, som bekräftats av kromatografisk analys och 31 P kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi
- Levereras som fasta ämnen och finns även i lösningar
Specifications
Specifications
| Formatera | Fast |
| Produkttyp | dATP |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Renhet | ≥98% trifosfat |
| Kvantitet | 250 mg |
| För användning med (applikation) | Amplifiering, dideoxisekvensering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering |