Läs mer
Fistreem™ Puri-Fi™ Engångsavjonisator
Produktkod. p-8000197
Längd (metrisk):
390 mm
690 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12814072
Brand: Fistreem™ DCF720S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa trycktåliga och helt engångspatroner för in-line-applikationer. Fistreem™ Puri-Fi™ Engångsavjonisatorer innehåller högkvalitativt jonbytarharts och erbjuder användarna en mängd olika sätt att rena vatten för att passa individuella behov.
  • Installeras på ett ögonblick, de byts enkelt ut när de är slut
  • Väggmonteringsfäste erbjuds för standardlängdspatroner
  • Vattenrenheten indikeras genom att hartsfärgen ändras vid två ''fönster'' i patronens hölje
  • Ger vattenkvalitet så hög som 0,1uS cm ledningsförmåga
  • Två storlekar av avjonisator erbjuds för att tillfredsställa användarnas efterfrågan
  • Ekologiska borttagningspatroner innehåller aktivt kol för att effektivt ta bort organiska ämnen och klor från matarvattenförsörjningen
  • Innehåller ett 50 mikron filter för att ta bort partiklar
  • Partikelfilter innehåller lindade fibrer för att avlägsna partiklar från matarvattenförsörjningen. Borttagning ner till 50 mikron
Specifikationer
Flödeshastighet 30 L/hr.
Hartstyp Högkvalitativt jonbytarharts
För användning med (applikation) Reningsvatten, in-line applikationer
Tryck 500 kPa
Kvantitet 1 vardera
Typ Avjonisator
Längd (metrisk) 390 mm
Diameter (metrisk) 77 mm