Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara högtemperaturväskor
Produktkod. 11850482
Kapacitet (metrisk):
21 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11850482
Brand: Fisherbrand™ SA2101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. Fisherbrand™ Högtemperaturautoklavpåsar tål temperaturer upp till 134 °C
  • Polypropenkonstruktion
  • 40 μm tjocklek
  • Med tryckt biofarasymbol
  • Levereras i bulkförpackningar om 500 st
  • Lämplig för temperaturer upp till 134 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 21 l
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Kliniskt, mejeri, miljö, industrier, mikrobiologi
Material Polypropen
Tjocklek (metrisk) 40μ m
Temperaturområde (metriskt) 134 °C
Längd (metrisk) 780 mm
Bredd (metrisk) 400 mm