Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugnar med molybdendisilicidvärmeelement och eldfast tegelisolering
Handla allt Nabertherm Produkter
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
Beskrivning
- Dubbla skalhus med fläktkylning för låga skaltemperaturer
- Uppvärmning från båda sidor via molybdendisilicid värmeelement
- Robust isolering av eldfast tegel och speciell bakisolering
- Sidoisolering konstruerad med spont och notblock ger låg värmeförlust till utsidan
- Långlivad takisolering med speciell fjädring
- Kedjestyrd parallell svängdörr för definierad öppning och stängning av dörren utan att förstöra isoleringen
- Ångventil i ugnstaket med motoriserade frånluftsspjäll, styrd via styrenhetens extrafunktion
- Värmeelement kopplade via tyristorer
- Ugnsgolv av lätta eldfasta tegelstenar rymmer höga laddningsvikter
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | P570 |
| Kapacitet (metrisk) | 16 L |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Mått (D x B x H) Inredning | 300 x 200 x 260 mm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 890 x 1000 x 1620 mm |
| Spänning | 400 V |
| Wattal | 12000 W |