Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturugnar, forcerad konvektionskammare
Produktkod. p-7236208 Handla allt Nabertherm Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
120 l
250 l
500 l
Controllertyp:
B400
B500
B510
C540
C550
Product Code. 17338049
missing translation for 'mfr': Nabertherm™ NA0683K2
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kammarugnar med luftcirkulation kännetecknas av sin extremt höga temperaturjämnhet. Lämplig för processer som glödgning, kristallisering, förvärmning, härdning och verktygstillverkning.
  • Horisontell luftcirkulation med optimal fördelning genom bafflar i rostfritt stål
  • Svängdörr gångjärn till höger
  • Temperaturjämnhet upp till +/- 4 C enligt DIN 17052-1 (NAT 15/65 och NAT 30/85 upp till +/- 5 °C) i den tomma arbetsytan
  • Ett ramark och skenor för två extra brickor ingår i leveransen (NAT 15/65 och NAT 30/85 utan ramblad)
  • Basram ingår i leveransen, NAT 15/65 och NAT 30/85 designad som bordsmodell
Specifications
Controllertyp B500
Kapacitet (metrisk) 60 l
Temperatur (metrisk) 850 °C
Mått (D x B x H) Inredning 500 x 350 x 350 mm
Mått (L x B x H) Exteriör 1330 x 790 x 1440 mm
Spänning 400 V
Wattal 11000 W