Läs mer
Nabertherm Högtemperaturrörsugn
Handla allt Nabertherm Produkter
Uppvärmd zon:
200 mm
500 mm
750 mm
Beskrivning
- Max temperatur: 1600 °C
- Maximal ytterrörsdiameter: 80 mm
- Uppvärmd längd: 230 mm
- Ansluten effekt: 7,4 kW
- Elanslutning: 3-fas
- Vikt: 50 kg
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | P570 |
| För användning med (utrustning) | Rör |
| Uppvärmd zon | 500 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1600 °C |
| Typ | Rörugn |
| Diameter (metrisk) processrör | 80 mm |
| Spänning | 400 V |