Läs mer
Nabertherm™ Högtemperaturrörsugn för vertikal drift, RHTV-serien
Handla allt Nabertherm Produkter
Diameter (metrisk) processrör:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperatur (metrisk):
1600 °C
1700 °C
1800 °C
Beskrivning
- Maximal temperatur: 1600 °C, 1700 °C eller 1800 °C
- MoSi 2 värmeelement, monterade vertikalt för enkelt byte
- Isolering med vakuumformade keramiska fiberplattor
- Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
- Rektangulärt ytterhölje med slitsar för konvektionskylning
- Rörugnar RHTV med ram för vertikal drift
- Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
- Keramiskt arbetsrör av material C 799 inklusive fiberpluggar för drift under luft
- Termoelement typ B
- Kraftenhet med lågspänningstransformator och tyristor
- Övertemperaturbegränsare med justerbar frånkopplingstemperatur för termisk skyddsklass 2 enligt EN 60519-2 som temperaturbegränsare för att skydda ugnen och lasten och med valbar maximal temperaturgradient som rörskydd
- Ställverk och styrenhet separerade från ugnen i separat golvskåp
- Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
- NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | P570 |
| Beskrivning | Vertikal |
| Temperatur (metrisk) | 1700 °C |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 650 x 580 x 660 mm |
| Diameter (metrisk) processrör | 80 mm |
| Vikt (metrisk) | 90 kg |