Läs mer
Cytiva HiPrep™ 26/10 avsaltningskolonner
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 53 mL
4 x 53 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Sparar tid och arbete vid ersättning av dialys
- Två till fyra kolonner kan användas i serie för provstorlekar 30 till 60 ml
- Kompatibel med en laboratoriepump eller ett kromatografisystem
- Kopplingar är 1/16 tum för enkel anslutning till AKTA-designsystem
- Långsiktigt och arbets-pH-intervall 2 till 13
- Maximal flödeshastighet: 15 ml/min.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | HiPrep 26/10 avsaltning är bekväma, användarvänliga,53 ml kolonner, förpackade med Sephadex G-25 fin harts för avsaltning och buffertbyte. |
| Produkttyp | HiPrep 26/10 avsaltning |
| För användning med (utrustning) | Laboratoriepump eller kromatografisystem såsom AKTA-design |
| Partikelstorlek | >20μ m (torr), 17 till 132μ m (våt) |
| Diameter (engelska) Inre kolumn | 1,02 harts |
| Volym (metrisk) Säng | 53 mL |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C i 20 % etanol |
| Diameter (metrisk) inre kolumn | 26 mm |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Kvantitet | 4 x 53 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiPrep 26/10 Desalting, 4 pack
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16,5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.