Läs mer
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ HR förpackade gelfiltreringskolonner
Handla allt Cytiva Produkter
Flödeshastighet:
<0,5 ml/min.
<1,3 ml/min.
Sängvolym:
120 mL
320 mL
Diameter (metrisk) Inre:
1.6cm
2.6cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hjälper till med preparativ separation av biomolekyler från upp till 5 ml (för 16 mm kolumn ID) och 13 ml (för 26 mm kolumn ID).
- Ger maximal återhämtning och minimal ospecifik adsorption med långvarig kemisk och fysikalisk stabilitet
- Färdigpackade kolonner för användning med AKTAdesign™ eller andra pumpade kromatografisystem
- Finns i två olika förpackade kolonnstorlekar - 16 x 600 mm (120 ml) och 26 x 60 mm (320 ml)
- Maximalt tryck (över packad bädd under drift) är 1,5 bar (22psi)
Media
- Genomsnittlig partikelstorlek: 50 μm
- Matris: Allyldextran och N,N'-metylenbisakrylamid
- Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 11
- pH Stabilitet rengöringsområde: 2 till 13
- Kemisk stabilitet: alla vanliga buffertar, 0,2 M NaOH, 0,1 M HCl, 1 M ättiksyra, 8 M urea, 6 M guanidin HCl, 1% SDS, 20% etanol, 30% propanol, 30% acetonitril (testad °vid 40 C under en M NaOH 5 gånger), 0.
- Tryck/flödesspecifikation:> 125cm/h, 100kPa, XK 50/30, sänghöjd 15cm
- Material (bäddstöd): Polymetyl-metakrylat
HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR
- Media:
- Fraktionering [Mr] globulära proteiner: 2 x 104 -8 x 106
- Uteslutningsgräns [Mr] (globulära proteiner):≈ 9 x 106 (9 000 kDa)
- Fraktioneringsintervall [Mr] DNA-uteslutningsgräns: 271bp
- Fraktionering [Mr] Dextrans: 1 x 104 -2 x 106
- Media:
- Uteslutningsgräns för Dextrans: 100 x 106
- Fraktioneringsintervall [Mr] DNA-uteslutningsgräns: 1078bp
- Fraktionering [Mr] Dextrans: 4 x 104 -2 x 107
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Varje |
| Flödeshastighet | <1,3 ml/min. |
| Partikelstorlek | 25 till 75μ m |
| För användning med (utrustning) | Lågt till medeltryck AKTA™ system eller pumpade kromatografisystem |
| Sängvolym | 120 mL |
| Produkttyp | Sephacryl HR förpackad gelfiltreringskolonn |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6cm |
| För användning med (applikation) | Reproducerbar proteinrening, separerande polysackarider, makromolekyler med utökade strukturer och små plasmider |
| Höjd (engelska) | 23,62 tum. |
| Höjd (metrisk) | 60cm |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol