Läs mer
Cytiva Hans GraviTrap™ TALON™
Handla allt Cytiva Produkter
Sängvolym (metrisk):
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Förpackad gravitationsflödeskolonn för bekväm manuell rening av histidinmärkta proteiner
Specifikationer:
- Ligand - TALON Superflow Kobolt-IMAC
- Matris - Tvärbunden agaros, 6%
- Partikelstorlek - 60 μm-160 μm
- Bindningskapacitet/ml - Upp till 20 mg histidinmärkt protein
- Arbetsområde för pH-stabilitet - 3 till 12
- Kolumn i.d. - 15 mm
- Material [kolonnhårdvara] - polypropen (PP)
- Material [Sängstöd] - Polyeten (PE)
- Komplett förpackningsstorlek - 10
- Sängvolym - 1mL TALON Superflow /kolumn
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mL |
| Stabilitet | Stabil i vanliga buffertsystem |
| För användning med (applikation) | För bekväm manuell rening av histidinmärkta proteiner |
| Förvaringskrav | 4 °C till 8 °C |
| Bindande kapacitet | Upp till 15 mg histidinmärkt protein |
| Diameter (engelska) Inre | 0,59 tum |
| Produkttyp | Hans GraviTrap Talon förpackad kolumn |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.5 cm |
| Partikelstorlek | 60 till 160μ m |
| Matris | 6 % tvärbunden agaros |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- his gravitrap talon columns
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P235-Förvaras svalt.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, ethanol