Läs mer
Cytiva HiScreen™ F Sepharose™ och SP Sepharose™ Snabbflöde IEX-kolumner
Produktkod. 10201230 Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
HiScreen F Sepharose FF kolumn
HiScreen SP Sepharose FF klumpa
Ligandtyp:
Kvartär amin
Sulfopropyl
pH-intervall:
2 till 12
4 till 13
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 10201230
Brand: Cytiva 28950510
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för metodoptimering och parameterscreening
  • Färdig att använda kolumn för bekväm processutvecklingsoptimering och parameterscreening
  • Mycket tvärbunden agarosmatris med en genomsnittlig pärlstorlek på 90 μm
  • Sänghöjd på 10 cm utformad för att möjliggöra metodoptimering och parameterscreening
  • 20 cm sänghöjd uppnås när den är seriekopplad
  • Liten bäddvolym (4,7 ml) ger snabbt resultat och minimal prov-/buffertförbrukning
  • Reproducerbara resultat, skalbara till BioProcess kolonner packade med samma kromatografimedia med samma linjära vätskehastighet
  • Sängmått: 7,7x 100 mm
  • Matris: 6% tvärbundna agarospärlor
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Max. flödeshastighet: 450 cm/h.
  • Material (kolonnbeslag och kolumnrör): polypropen
  • Kolumn ID: 7,7 mm
HiScreen Q FF
  • Media:
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 2 till 12
  • pH-stabilitetsrengöring: 2 till 14
  • Jonbytartyp: stark anjonbytare
HiScreen SP FF
  • Media:
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 14
  • pH-stabilitetsrengöring: 4 till 13
  • Jonbytartyp: stark katjonbytare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Buffert 1M NaOH, 8M urea, 8M guanidinhydroklorid, 70 % etanol
Produkttyp HiScreen F Sepharose FF kolumn
Sängvolym 4.7mL
Diameter (engelska) Inre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7.7mm
Kvantitet 1 x 4.7mL
Höjd (engelska) 3,93 tum
Höjd (metrisk) 100mm
Flödeshastighet <450 cm/hr.
Material Polypropen
Ligandtyp Kvartär amin
Max. Tryck 1,5 bar
pH-intervall 2 till 12
Partikelstorlek 45 till 165 μm
Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Kolumntyp Jonbytarkolumn
För användning med (applikation) Optimering och parameterscreening, jonbyteskromatografi
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.