Läs mer
Cytiva HisPrep Kolumn
Produktkod. 10267934 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
20 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10267934
Brand: Cytiva 28936551
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera rening av histidinmärkta rekombinanta proteiner. Cytiva Life Sciences™ HisPrep Column är en färdig att använda kolonn som erbjuder bekväm uppskalningsrening av histidinmärkta proteiner.
  • Optimerad för bekväm uppskalningsrening av histidinmärkta proteiner
  • Kompatibel med ett brett utbud av reduktionsmedel, detergenter, denatureringsmedel och andra tillsatser
  • Försumbart läckage av Ni2+
  • Sängvolym 20ml
  • Hög bindningskapacitet
  • Bekväm och tidsbesparande färdigförpackad HiPrep format med förladdat Ni Sepharose 6 Snabbflöde medium
  • Media:
  • BioProcess media
  • 90 μm medelpartikelstorlek
  • Metrix 6% tvärbunden agaros
  • pH-stabilitet arbetsområde 3-12 1
  • Metalljonkapacitet∽ 15 mol μNi2+™ /ml medium
  • Tre års hållbarhet
  • Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar - 0,1 M HCl, 0,1 M NaOH, 8 M urea3
  • Kolumn:
  • Innerdiametern är 16 mm
  • Materialet i kolumnhårdvara och rör är polypropylen och bäddstödet är polymetylmetakrylat
  • Sängstödsfilter
  • Sängmått 16 x 100mm
  • Flödeshastighet< 10 ml/min 1
  • Flödeshastighet< 300 cm/h
  • Tryck Max. 1,5 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,6 tum
Flödeshastighet <10 ml/min.
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
Diameter (metrisk) inre kolumn 1.6 cm
Volym (metrisk) 20 mL
Kvantitet Varje
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HisPrep FF 16/10
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nickel