Läs mer
Histamine dihydrochloride, 98+%
Produktkod. p-7045037
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11387276
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09198.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184.06 g/mol
Histamindihydroklorid har visat sig aktivera kväveoxidsyntetas och undertrycka eller hämma genereringen av reaktiva syreämnen (ROS). Hämning av ROS med histamin-dihydroklorid möjliggör aktivering av T-celler och NK-celler av IL-2. I en råttmodell undertryckte histamin-dihydroklorid ROS genererad av Kupffer-celler genom H2-histaminreceptorn. Det är en potent vasodilator och endogen histaminreceptoragonist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Histamindihydroklorid har visat sig aktivera kväveoxidsyntetas och undertrycka eller hämma genereringen av reaktiva syreämnen (ROS). Hämning av ROS med histamin-dihydroklorid möjliggör aktivering av T-celler och NK-celler av IL-2. I en råttmodell undertryckte histamin-dihydroklorid ROS genererad av Kupffer-celler genom H2-histaminreceptorn. Det är en potent vasodilator och endogen histaminreceptoragonist.
Löslighet
Mycket löslig i vatten och metanol. Löslig i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-92-8
Molekylformel C5H11Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 184.06
MDL-nummer MFCD00012703
InChI-nyckel PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PubChem CID 5818
IUPAC-namn 2-(lH-imidazol-5-yl)etanamin;dihydroklorid
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Histamine dihydrochloride
Smältpunkt 245°C to 249°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3624116
Merck Index 14,4719
Löslighetsinformation Very soluble in water and methanol. Soluble in ethanol.
Formel vikt 184.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.