Learn More
Cytiva HiTrap™ ANX Sepharose Snabbflöde IEX-kolumner
Shop All Cytiva Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Kvantitet:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
missing translation for 'unitSize'
Paket med 5
Description
- Bekvämt för snabba separationer antingen ensamma eller anslutna i serie
- Designad för användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
- Höga flöden och bra uppskalningspotential
Specifications
Specifications
| Beskrivning | HiTrap ANX FF (High Sub) |
| Diameter (engelska) Inre kolumn | 0,2 tum |
| Flödeshastighet | <4 ml/min. |
| För användning med (applikation) | HiTrap ANX (high sub) FF är färdigförpackad med ANX (high sub) Sepharose Fast Flow, och är en svag anjonbytare för småskalig rening av protein med högre molekylvikt samt screening av bindnings- och elueringsförhållanden. |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C i 20 % etanol |
| Diameter (metrisk) inre kolumn | 7 mm |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Kvantitet | 1 x 5 mL |
Safety and Handling
Signal Word
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).