Läs mer
Cytiva HiTrap™ Bensamidin FF (hög sub) kolumner
Produktkod. p-3667212 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 5mL
2 x 1mL
5 x 1mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Diameter (metrisk) Inre:
0.7cm
1.6cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11723199
Brand: Cytiva 17514401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta bort eller rena serinproteaser såsom trombin. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Benzamidine FF (high sub) Kolumner är förpackade med Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow (hög sub).
  • Färdigförpackad med bensamidin Sepharose™ 4 Fast Flow (högt sub) media
  • Proteinbindningsförmåga≥ 35 mg trypsin/ml medium
  • Effektivt avlägsnande av trombin och faktor Xa efter tagklyvning av rekombinanta proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 x 5mL
Flödeshastighet <20 ml/min.
Partikelstorlek 90μ m
För användning med (utrustning) Spruta, peristaltisk pump eller vätskekromatografisystem som AKTA™-design eller FPLC-system
Sängvolym 5mL
Produkttyp Bensamidin FF-kolonn
Diameter (metrisk) Inre 1.6cm
För användning med (applikation) Avlägsnande eller rening av serinproteaser såsom trombin
Höjd (engelska) 0,98 tum
Höjd (metrisk) 2.5cm
Ligandtyp >12 μM p-aminobensamidin/ml medium
Material Polypropen
Max. Tryck 42psi
pH-intervall 2 till 8
Typ av stöd 4 % starkt tvärbunden agaros
Provtyp Serinproteaser såsom trombin
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Benzamidine FF (high sub) 5 ml, 1 x 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P235-Förvaras svalt.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.