Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX-kolumner
Produktkod. p-4907650 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11673074
Brand: Cytiva 17547055
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Medium med hög genomströmning för mellanliggande och polerande proteinrening
  • Kombinerade egenskaper med hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck minskar processcykeltider och förbättrar produktiviteten i processskala
  • Styv agarosmatris möjliggör höga bäddhöjder och rening av viskösa prover vid höga flödeshastigheter
  • Screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden, samt småskaliga reningar
  • Stark kvartär aminanjonbytare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiTrap Capto Q ImpRes, 5 x 5 ml
Flödeshastighet <20 ml/min.
För användning med (applikation) HiTrap Capto Q ImpRes kromatografikolonn är packad med ett starkt anjonbytarharts för högupplöst, småskalig proteinrening.
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 5 mL
Kvantitet 5 x 5 mL
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).