Läs mer
Cytiva HiTrap Kelatering Sepharose FF
Produktkod. 15519254 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15519254
Brand: Cytiva 90100480
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hitrap kelaterande Sepharose FF
  • HiTrap Kelatering Sepharose FF
  • Förvaring: 4 till 30 °C, 20% Etanol
  • Levereras i förpackningar om 5 x 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C. 20% Etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet 5 x 1 mL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3