Läs mer
Cytiva HiTrap™ CM Sepharose Snabbflöde IEX-kolumner
Produktkod. p-4907696 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Kvantitet:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10420695
Brand: Cytiva 17505601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Svag katjonbytare för småskalig proteinrening
  • Bekvämt för snabba separationer antingen ensamma eller anslutna i serie
  • Designad för användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • Höga flöden och bra uppskalningspotential
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiTrap CM FF
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,2 tum
Flödeshastighet <4 ml/min.
För användning med (applikation) För metodscouting, gruppseparationer, provkoncentration och provsanering av laddade biomolekyler
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet 5 x 1 mL