Läs mer
Cytiva HiTrap KappaSelect Media
Handla allt Cytiva Produkter
Sängvolym (metrisk):
1 mL
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Stabilitet | Stabil i alla vanliga vattenhaltiga buffertar |
| Förvaringskrav | 4 till 8 grader C, 20 % etanol |
| Bindande kapacitet | 15 mg Fab/ml medium2) |
| Produkttyp | HiTrap KappaSelect Media |
| Partikelstorlek | 75μ m |
| Material | Polypropen |
| Max. Tryck | 300 kPa |
| Matris | Mycket tvärbunden agaros |
| pH-intervall | 3 till 10 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap 1 x 5 ml, KappaSelect
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol