Läs mer
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
10/Pk.
5/Pk.
Volym (metrisk) Säng:
1 mL
5 mL
Beskrivning
- Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH
- High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
- Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
- High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
- Reduces the risk of product contamination and carryover
- Improves performance and reduces overall costs
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Antibody Purification Column |
| Stationär fas | MabSelect SuRe LX |
| Flödeshastighet | 4 mL/min. (Max) |
| Ligand | Protein A |
| Partikelstorlek | 85 μm |
| Reningsmål | Human IgG |
| Volym (metrisk) Säng | 1 mL |
| För användning med (applikation) | Purification of Human IgG |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Kvantitet | 10/Pk. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap MabSelect SuRe LX, 10 x 1 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol