Läs mer
Cytiva HiTrap™ Protein G HP Färdigpackade kolumner
Produktkod. p-3667288 Handla allt Cytiva Produkter
Bindande kapacitet:
125 mg humant IgG/kolonn
25 mg humant IgG/kolonn
Diameter (engelska) Inre kolumn:
0,27 tum.
0,62 tum.
Flödeshastighet:
<4 ml/min.
>20 ml/min.
>4 ml/min.
Volym (metrisk) Säng:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10185894
Brand: Cytiva 17040401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd för snabb, enkel separation av IgG från olika arter och underklasser. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Protein G HP Färdigpackade kolonner är färdigpackade med Protein G Sepharose™ .
  • Färdigpackad med Protein G Sepharose Hög prestanda
  • Bindningskapacitet: 25 mg humant IgG/kolonn
  • Maxtryck: 3 bar
  • Kolonnmaterial: polypropen
  • För användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • 1 och 5 ml kolonner
Media
  • Ligand: Rekombinant protein G som saknar albuminbindande region
  • Matris: 6 % tvärbunden agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 9
1 ml kolonner
  • Sängmått: 7 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 4 ml/min.
5 ml kolonner
  • Sängmått: 16 x 25mm
  • Flödeshastighet:< 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Färdigpackade kolumner
Bindande kapacitet 25 mg humant IgG/kolonn
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,27 tum.
Flödeshastighet <4 ml/min.
Volym (metrisk) Säng 1 mL
För användning med (applikation) Designad för användning med en spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
Beskrivning HiTrap Protein G HP är förpackade kolonner för allmän preparativ rening av monoklonala och polyklonala antikroppar från de flesta arter inklusive råtta.
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C
Kvantitet 5 Pk.