Läs mer
Cytiva HiTrap™ F Sepharose XL IEX kolumner
Produktkod. p-4907651 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Kvantitet:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10278994
Brand: Cytiva 17515801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Optimerad för snabb, bekväm småskalig proteininsamling
  • Designad för användning med en spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • För gruppseparationer, koncentrationer och provrensning
  • Bekvämt och prisvärt för snabba, enkla separationer antingen ensamma eller anslutna i serie
  • Hög bindningskapacitet med höga flödeshastigheter
  • Media består av långa kedjor av dextran kopplade till en robust, 6 % högt tvärbunden agarosmatris
  • Dextran-kedjor ökar exponeringen av laddade grupper för hög lastkapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning HiTrap Q XL
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,2 tum
Flödeshastighet <4 ml/min.
För användning med (applikation) HiTrap Q XL är starka anjonbytare förpackade med Q Sepharose XL-media, optimerad för snabb, bekväm småskalig proteininfångning med hjälp av jonbyteskromatografi (IEX).
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet 5 x 1 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap Q XL 1 ml
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt