Läs mer
Cytiva HiTrap™ SP Sepharose XL IEX kolumner
Produktkod. p-3676601 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Kvantitet:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10480705
Brand: Cytiva 17516001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimerad för snabb, bekväm småskalig proteininsamling
  • Designad för användning med en spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
  • För gruppseparationer, koncentrationer och provrensning
  • Bekvämt och prisvärt för snabba, enkla separationer antingen ensamma eller anslutna i serie
  • Hög bindningskapacitet med höga flödeshastigheter
  • Media består av långa kedjor av dextran kopplade till en robust, 6 % högt tvärbunden agarosmatris
  • Dextran-kedjor ökar exponeringen av laddade grupper för hög lastkapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiTrap SP XL
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,2 tum
Flödeshastighet <4 ml/min.
För användning med (applikation) HiTrap SP XL är starka katjonbytare färdigpackade med SP Sepharose XL-media, optimerad för snabb, bekväm småskalig proteininfångning med hjälp av jonbyteskromatografi (IEX).
Innehåll och lagring 4 °C till °30 C, 0,2 M natriumacetat i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet 1 x 5 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap SP XL 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol