Läs mer
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 x 100 ml
För användning med:
Kolvar (3 x 100 ml)
Kolvar (3 x 1000 ml)
Kolvar (3 x 250 ml)
Kolvar (6 x 250 ml)
Kolvar (6 x 500 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Unikt ventilerat luftflöde säkerställer att fodralet förblir ''svalt att ta i''.
- Värm dina lösningar samtidigt i varje position.
- Den robusta konstruktionen tillåter kontinuerlig drift av mantlarna som krävs av rutinmässiga extraktionstester.
- Det är enkelt att reglera värmen på dessa utsugsmantlar med flera lägen med hjälp av de inbyggda elektroniska kontrollerna.
- Enheterna accepterar rundbottnade kolvar från 100 till 1000 ml.
- Välj en extraktionsvärmare beroende på storleken på din kolv.
- Extraktionsvärmare har en oberoende värmare per mantel, vilket gör att vätskor med olika kokpunkter kan värmas bredvid varandra.
- Varje värmare har sin egen kontrollratt och på/av-indikatorlampa och kan nå upp till en maximal elementtemperatur på 450 C (°842 °F).
- Kontrollpanelen är säkert skild från värmeelementen av ett välventilerat luftutrymme.
- Ett värmeelement av kvarts är inrymt i en värmeisolerad patron för enkelt byte, vilket förlänger värmarens livslängd.
- Pulverlackerade aluminiumytor och topplock av polypropen säkerställer god kemikaliebeständighet och enkel rengöring.
Prestations de service
Ett år delar och arbete
Spécification
Spécification
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kapacitet | 250 ml (8,4 oz.) |
| Design | Hus av polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Djup (engelska) | 10,25 tum |
| Djup (metriskt) | 26 cm |
| För användning med | Kolvar (6 x 250 ml) |
| Höjd (engelska) | 3,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 8.9 cm |
| Spänning | 230 V |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu