Läs mer
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Produktkod. 11502694
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 x 100 ml
För användning med:
Kolvar (3 x 100 ml)
Kolvar (3 x 1000 ml)
Kolvar (3 x 250 ml)
Kolvar (6 x 250 ml)
Kolvar (6 x 500 ml)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11502694
Brand: Cole-Parmer™ 0307604
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HM-200 Series Multiposition Extraction Heater tillåter att vätskor med olika kokpunkter värms bredvid varandra.
  • Unikt ventilerat luftflöde säkerställer att fodralet förblir ''svalt att ta i''.
  • Värm dina lösningar samtidigt i varje position.
  • Den robusta konstruktionen tillåter kontinuerlig drift av mantlarna som krävs av rutinmässiga extraktionstester.
  • Det är enkelt att reglera värmen på dessa utsugsmantlar med flera lägen med hjälp av de inbyggda elektroniska kontrollerna.
  • Enheterna accepterar rundbottnade kolvar från 100 till 1000 ml.
  • Välj en extraktionsvärmare beroende på storleken på din kolv.
  • Extraktionsvärmare har en oberoende värmare per mantel, vilket gör att vätskor med olika kokpunkter kan värmas bredvid varandra.
  • Varje värmare har sin egen kontrollratt och på/av-indikatorlampa och kan nå upp till en maximal elementtemperatur på 450 C (°842 °F).
  • Kontrollpanelen är säkert skild från värmeelementen av ett välventilerat luftutrymme.
  • Ett värmeelement av kvarts är inrymt i en värmeisolerad patron för enkelt byte, vilket förlänger värmarens livslängd.
  • Pulverlackerade aluminiumytor och topplock av polypropen säkerställer god kemikaliebeständighet och enkel rengöring.
Services
Ett år delar och arbete
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet 250 ml (8,4 oz.)
Design Hus av polypropen
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Djup (engelska) 10,25 tum
Djup (metriskt) 26 cm
För användning med Kolvar (3 x 250 ml)
Höjd (engelska) 3,5 tum
Höjd (metrisk) 8.9 cm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz, 450 W (UK och EU-kontakt)
Modell EME30250/CEB
Wattal 450 W
Bredd (engelska) 24,8 tum
Bredd (metrisk) 63 cm
Produkttyp Värmemantel
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 450 °C
Amperage 2 A
Kapacitet (engelska) 8,4 oz.
För användning med (applikation) Värmelösningar