Läs mer
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
För användning med:
Kolvar (3 x 100 ml)
Kolvar (3 x 1000 ml)
Kolvar (3 x 250 ml)
Kolvar (6 x 250 ml)
Kolvar (6 x 500 ml)
Beskrivning
- Unikt ventilerat luftflöde säkerställer att fodralet förblir ''svalt att ta i''.
- Värm dina lösningar samtidigt i varje position.
- Den robusta konstruktionen tillåter kontinuerlig drift av mantlarna som krävs av rutinmässiga extraktionstester.
- Det är enkelt att reglera värmen på dessa utsugsmantlar med flera lägen med hjälp av de inbyggda elektroniska kontrollerna.
- Enheterna accepterar rundbottnade kolvar från 100 till 1000 ml.
- Välj en extraktionsvärmare beroende på storleken på din kolv.
- Extraktionsvärmare har en oberoende värmare per mantel, vilket gör att vätskor med olika kokpunkter kan värmas bredvid varandra.
- Varje värmare har sin egen kontrollratt och på/av-indikatorlampa och kan nå upp till en maximal elementtemperatur på 450 C (°842 °F).
- Kontrollpanelen är säkert skild från värmeelementen av ett välventilerat luftutrymme.
- Ett värmeelement av kvarts är inrymt i en värmeisolerad patron för enkelt byte, vilket förlänger värmarens livslängd.
- Pulverlackerade aluminiumytor och topplock av polypropen säkerställer god kemikaliebeständighet och enkel rengöring.
Garanti
Ett år delar och arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 x 100 ml |
| Mått (L x B x H) | 270 x 1210 x 110 mm |
| Spänning | 230 V |
| Material | Topp av polypropylen/Pulverlackerad aluminium |
| Hamnar | 6 urtag |
| Strömförsörjningsdetaljer | UK och EU-kontakt |
| Wattal | 420 W |
| Vikt (metrisk) Frakt | 10.1 kg |
| Räkna väl | 6 |
| Temperatur (metrisk) | 450 °C |
| Visa mer |