Learn More
Epredia™ HM 650V Vibrating Blade Microtome Accessories
Marca:  Epredia™ 419150
1247.50 SEK valid until 2024-12-31
Use promo code "21628" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 12883123
  • 2560.00 SEK / Each
Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Standard buffer tray
  • Holds stages in place using a magnet
  • Fill tray with all water-based buffers and solutions
Cooling element for buffer solution
  • Use pre-cooled in the standard buffer tray for cooling tissue
  • Use frozen together with buffer solution to prevent the frozen buffer solution from inflating
Large-field magnifier
  • Magnification 2.5X
  • Move, swivel, and displace for optimal viewing position
  • Includes adapter and illumination
StemiScope™ with optics and mount
  • Eyepieces: 10X
  • Supplementary lens: 0.63X
  • Zoom magnifying range: 4.1 to 31.5X
  • Microscope adapter for angled view of specimen
  • Horizontal view and vertical drive and swivel mechanism
Swan-neck light guide
  • 3.5mm fiber bundle
  • Swan-neck light guide: 50mm long
  • Flexible light guide: 750mm long
  • High light intensity
  • Include adapter for the KL200 (760317)
Specifica
Specifica
Microtome Blade Holder
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato