Läs mer
Hoefer™ Kammar för SE 250, SE 260 eller miniVE vertikala elektroforesenheter
Handla allt Cytiva Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 referens
10
15
18
5
9
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,075 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volym (metrisk) Tja:
120 μL/mm
13 μL/mm
19,5 μL/mm
2,2 μl/mm
2,9 μL/mm
4,4 μL/mm
4,8 μL/mm
5,8 μL/mm
51 μL/mm
68 μL/mm
7,2 μL/mm
9,8 μL/mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillverkad av plast som är mycket resistent mot syror, baser och alla vanliga buffertsystem
- Lättvikt
- Praktiskt taget okrossbar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SE 250, SE 260, MiniVE™ Vertikalt elektroforessystem |
| Typ | 16-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek |
| Material | PTFE |
| Antal Wells | 1 förberedelse, 1 referens |
| Tjocklek (engelska) | 0,05 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0,15 cm |
| Volym (metrisk) Tja | 120 μL/mm |
| Width (engelska) Tja | 2,6 tum |
| Bredd (metrisk) Tja | 6.8 cm |
| Djup (engelska) | 0,51 tum |
| Visa mer |