Läs mer
Hoefer™ Kammar för SE 250, SE 260 eller miniVE vertikala elektroforesenheter
Produktkod. p-3082063 Handla allt Cytiva Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 referens
10
15
18
5
9
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,075 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volym (metrisk) Tja:
120 μL/mm
13 μL/mm
19,5 μL/mm
2,2 μl/mm
2,9 μL/mm
4,4 μL/mm
4,8 μL/mm
5,8 μL/mm
51 μL/mm
68 μL/mm
7,2 μL/mm
9,8 μL/mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12019847
Brand: Hoefer™ SE211A91.0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av plast som är mycket resistent mot syror, baser och alla vanliga buffertsystem
  • Lättvikt
  • Praktiskt taget okrossbar
Specifikationer
För användning med (utrustning) SE 250, SE 260, MiniVE™ Vertikalt elektroforessystem
Typ 50-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
Material PTFE
Antal Wells 9
Tjocklek (engelska) 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,1 cm
Volym (metrisk) Tja 5,8 μL/mm
Bredd (metrisk) 0.58 cm
Djup (engelska) 0,51 tum
Djup (metriskt) 1.3 cm