Läs mer
Hoefer™ Kammar för SE 600-serien eller SE 400-seriens vertikala elektroforesenheter
Antal Wells:
1 Prep, 2 Referens
1 förberedelse, 1 referens
10
12
15
20
28
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volym (metrisk) Tja:
11,5 μL/mm
112 μL/mm
12,4 μL/mm
120 μL/mm
171 μL/mm
183 μL/mm
2,1 μL/mm
2,7 μL/mm
3,1 μL/mm
4,1 μL/mm
4,3 μL/mm
5,7 μL/mm
5,8 μL/mm
6,2 μL/mm
7,7 μL/mm
8,3 μL/mm
8,6 μL/mm
85 μL/mm
90 μL/mm
Typ:
12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
16-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
16-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
25-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
Justerbar kamrygg
Kamma
Preparativ kam
Standard kam
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lättvikt
- Praktiskt taget okrossbar
- Sätt fast på en standardrygg som ger maximala brunnsdjup på 25 mm, förutom de 28-brunnars förberedande kammarna som ger brunnsdjup på 15 mm
- Justerbar kamrygg (säljs separat, nedan) konverterar 25 mm djupa kammar till 10 eller 15 mm djup
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SE 600, SE 400 Series Vertikalt elektroforessystem |
| Typ | Standard kam |
| Material | PTFE |
| Antal Wells | 15 |
| Tjocklek (engelska) | 0,05 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0,15 cm |
| Volym (metrisk) Tja | 8,6 μL/mm |
| Bredd (metrisk) | 0.57 cm |
| Djup (engelska) | 0,98 tum |
| Djup (metriskt) | 2.5 cm |