Läs mer
Hoefer™ Kammar för SE 600-serien eller SE 400-seriens vertikala elektroforesenheter
Produktkod. 11539723
Antal Wells:
1 Prep, 2 Referens
1 förberedelse, 1 referens
10
12
15
20
28
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volym (metrisk) Tja:
11,5 μL/mm
112 μL/mm
12,4 μL/mm
120 μL/mm
171 μL/mm
183 μL/mm
2,1 μL/mm
2,7 μL/mm
3,1 μL/mm
4,1 μL/mm
4,3 μL/mm
5,7 μL/mm
5,8 μL/mm
6,2 μL/mm
7,7 μL/mm
8,3 μL/mm
8,6 μL/mm
85 μL/mm
90 μL/mm
Typ:
12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
16-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
16-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
25-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
Justerbar kamrygg
Kamma
Preparativ kam
Standard kam
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11539723
Brand: Hoefer™ SE511201.0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av plast som är mycket resistent mot syror, baser och alla vanliga buffertsystem
  • Lättvikt
  • Praktiskt taget okrossbar
  • Sätt fast på en standardrygg som ger maximala brunnsdjup på 25 mm, förutom de 28-brunnars förberedande kammarna som ger brunnsdjup på 15 mm
  • Justerbar kamrygg (säljs separat, nedan) konverterar 25 mm djupa kammar till 10 eller 15 mm djup
Specifikationer
För användning med (utrustning) SE 600, SE 400 Series Vertikalt elektroforessystem
Typ Kamma
Material PTFE
Antal Wells 20
Tjocklek (engelska) 0,03 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,1 cm
Volym (metrisk) Tja 4,1 μL/mm
Bredd (metrisk) 0.41 cm
Djup (engelska) 0,98 tum
Djup (metriskt) 2.5 cm