Läs mer
Hoefer™ Kammar för SE 600-serien eller SE 400-seriens vertikala elektroforesenheter
Produktkod. 12084867
Antal Wells:
1 Prep, 2 Referens
1 förberedelse, 1 referens
10
12
15
20
28
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volym (metrisk) Tja:
11,5 μL/mm
112 μL/mm
12,4 μL/mm
120 μL/mm
171 μL/mm
183 μL/mm
2,1 μL/mm
2,7 μL/mm
3,1 μL/mm
4,1 μL/mm
4,3 μL/mm
5,7 μL/mm
5,8 μL/mm
6,2 μL/mm
7,7 μL/mm
8,3 μL/mm
8,6 μL/mm
85 μL/mm
90 μL/mm
Typ:
12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
12-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
16-brunnars kam, 0,75 mm tjocklek
16-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
25-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
Justerbar kamrygg
Kamma
Preparativ kam
Standard kam
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12084867
Brand: Hoefer™ SE511DR1.5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av plast som är mycket resistent mot syror, baser och alla vanliga buffertsystem
  • Lättvikt
  • Praktiskt taget okrossbar
  • Sätt fast på en standardrygg som ger maximala brunnsdjup på 25 mm, förutom de 28-brunnars förberedande kammarna som ger brunnsdjup på 15 mm
  • Justerbar kamrygg (säljs separat, nedan) konverterar 25 mm djupa kammar till 10 eller 15 mm djup
Specifikationer
För användning med (utrustning) SE 600, SE 400 Series Vertikalt elektroforessystem
Typ 25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Material PTFE
Antal Wells 1 Prep, 2 Referens
Tjocklek (engelska) 0,05 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,15 cm
Volym (metrisk) Tja 171 μL/mm
Width (engelska) Tja 4,4 tum.
Bredd (metrisk) Tja 11.3 cm
Djup (engelska) 0,98 tum
Djup (metriskt) 2.5 cm