Läs mer
Hoefer™ Mighty Small™ II Mini vertikala elektroforessystem
Beskrivning
Innehåller
SE250 Basic System inkluderar: övre buffertkammare, nedre buffertkammare, låsande säkerhetslock med ledningar, tio 10 x 8 cm glasplattor, två 10 x 8 cm skårade aluminiumoxidplattor, fyra fjäderklämmor, geltätning, dekal för lokalisering av brunn och Spacer Mate. SE250 Complete System inkluderar också: Dual Gel Caster, två 0,75 mm tjocka 10-brunnars kammar och två par 0,75 mm tjocka distanser. SE260 Basic System innehåller samma artiklar som SE250 Basic Systems, förutom glas- och aluminiumplåtarna. SE260 Complete Systems lägger till Dual Gel Caster, tio 10,5 x 10 cm glasplattor, fem 10,5 x 10 cm skårade aluminiumoxidplattor och två 10-brunnars kammar och två par distanser (antingen 0,75 mm eller 1,5 mm tjocka; se beställningstabell).
Kombinera fördelarna med ett litet format och effektiv kylning för snabb screening av protein och nukleinsyror
- Kör två geler samtidigt
- Producera högupplösta separationer på så lite som 45 minuter utan band“ leende”
- Använd aluminiumoxidplåtar (ingår med specificerade modeller) för effektiv kylning
- Buffertvolym: 300 ml
Användningsområden:
Idealisk för enhetlig och gradient akrylamid, agaros, IEF, fältinversionsagaros och 2-D elektrofores
Certifikat
CE-märkt, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Typ | Elektroforesenhet |
| Fuktighetsområde | Upp till 80 % |
| Inkluderar | Mini vertikal elektroforesenhet, komplett med 1 mm tillbehör |
| Längd (metrisk) Gel | 8 cm |
| Höjd (engelska) | 16,9 cm |
| Höjd (metrisk) | 18 cm |
| Spänning | 500 V |
| Wattal | 12 w |