Läs mer
Hoefer™ Platinatråd
Längd (engelska):
36 tum.
72 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Platinatråd är relativt skör. Att manipulera och installera platinatråd är en uppgift som passar bäst för proffs.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 0,01 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.25 mm |
| Längd (engelska) | 36 tum. |
| Material | Platina |
| Produkttyp | Platinatråd |