Läs mer
Hoefer™ SE 260 Vertikal elektroforesenhet, tillbehör, T-Spacers
Produktkod. 12014637
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Färg:
Grå
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 12014637
Brand: Hoefer™ SE2619T2.75
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med SE 260 vertikal elektroforesenhet
  • PVC
  • Längd: 10,5 cm
Specifikationer
Färg Grå
För användning med (utrustning) SE 260, MiniVE™ Vertikal elektroforesenhet
Typ T-formad mellanlägg
Material Polypropen, PVC
Tjocklek (engelska) 0,02 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,07 cm
Längd (metrisk) 10.5 cm
Bredd (metrisk) 0.1 cm