Läs mer
Hoefer™ SE 260 Vertikal elektroforesenhet, tillbehör, T-Spacers
Tjocklek (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Färg:
Grå
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- PVC
- Längd: 10,5 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| För användning med (utrustning) | SE 260, MiniVE™ Vertikal elektroforesenhet |
| Typ | T-formad mellanlägg |
| Material | Polypropen, PVC |
| Tjocklek (engelska) | 0,05 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0,15 cm |
| Längd (metrisk) | 10.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 0.1 cm |