Läs mer
Hoefer™ SE 400-serien Sturdier™ Luftkylda vertikala elektroforessystem
Gelens mått:
18 x 16 cm
18 x 24 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Övre buffertkammare, säkerhetslock med elektroder, undre buffertkammare och gjutställ på utjämningsbas med högspänningsledningar, glasplattor, klämenheter, kammar, slitsad packning för UBC, bubbelnivå, laminerad packning för gjutstativ, spacer-mate-inriktningsmall, wonder wedge-plate separation tool, geltätning
Kräver
Kam och distanser måste beställas separat för modell SE 410 Basic.
- Enheterna kör en gel eller två med valfri avdelarplatta
- Inbyggt gjutställ förseglar smörgåsar läckfria utan tejp
- Robust formsprutad konstruktion för enkel montering och hållbarhet i laboratorier med hög användning
- Plattor, klämmor, distanser och kammar är utbytbara med enheter i SE 600-serien
Certifikat
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-märkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Gelens mått | 18 x 16 cm |
| Fuktighetsområde | Upp till 80 % |
| Inkluderar | Övre buffertkammare, säkerhetslock med elektroder, undre buffertkammare och gjutstativ på utjämningsbas med högspänningsledningar, glasplattor, klämenheter, kammar, slitsad packning för UBC, bubbelnivå, laminerad packning för gjutstativ, spacer-mate-inriktningsmall, wonder wedge-plate separation com, geltätning 1 mm tjockt mellanrum, 5 mm tjockt mellanrum, 5 mm. |
| Temperatur (engelska) Max | 113°F |
| Temperatur (metrisk) Max | 45 °C |
| Temperatur (metrisk) lagring | 15 °C till 30 °C |
| Tjocklek (engelska) Spacer | 0,05 tum. |
| Tjocklek (metrisk) mellanlägg | 0.15 cm |
| Volym (engelska) buffert | 23,66 oz. |
| Visa mer |