Läs mer
Hoefer™ TE Blotting Unit Ersättningsdelar och tillbehör: Svampar
Produktkod. p-4911084
För användning med (utrustning):
TE 22 Mini Tank Transfer Unit
TE 42, TE 62 överföringstank
Material:
Dakron
Skumma
Tjocklek (engelska):
0,11 tum.
0,12 tum
0,23 tum
0,25 tum
Tjocklek (metrisk):
0,3 cm
0,6 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11514444
Brand: Hoefer™ TE45
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med TE42 Standard Transfer Tank
  • 3 or 6 mm Thick
  • 4 pcs
Specifikationer
För användning med (utrustning) TE 42, TE 62 överföringstank
Typ Sponge
Material Dakron
Kvantitet 4
Tjocklek (engelska) 0,25 tum
Tjocklek (metrisk) 0,6 cm