Läs mer
IKA™ H 38 Hållarstång
Handla allt IKA Produkter
Längd (metrisk) Stång:
184,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med IKA elektroniska termometrar, stödstänger och temperatursensorer
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) Stång | 184,5 mm |
| Produkttyp | Hållande Stång |
| Storlek | 10 mm dia. |
| För användning med (applikation) | För användning: Fäst ETS-D5 med H 44 till stödstång |
| Kvantitet | 1 st |