Läs mer
Holmium(III)kloridhexahydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11350999
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11350999
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011277.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14914-84-2 | Cl3H12HoO6 | 379.37 g/mol
Holmium(III)kloridhexahydrat används som laboratoriereagens och används även inom proteomikforskning, optiska glasögon, strukturkeramik, katalysatorer, elektriska komponenter och fotooptiska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14914-84-2
Molekylformel Cl3H12HoO6
Molekylvikt (g/mol) 379.37
MDL-nummer MFCD00149739
InChI-nyckel BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 16211475
LEDER O.O.O.O.O.O.Cl[Ho](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Holmium(III) chloride hexahydrate
Smältpunkt 718°C
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Linjär formel HoCl3·6H2O
Merck Index 14,4727
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn triklorholmiumhexahydrat
Formel vikt 379.38 (271.29 Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.