Läs mer
Tocris Bioscience™ Homoharringtonine
Kvantitet:
10 mg
Beskrivning
Inhibitor of protein synthesis. Blocks elongation phase of translation by binding to the 60-S ribosome subunit. Antileukemic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homoharringtonine |
| CAS | 26833-87-4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C29H39NO9 |
| Formel vikt | 545.63 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 545.63 |