Läs mer
Homopiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7022824
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11452398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15751.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Homopiperazin används för att framställa 1,4-bis-(2-tiazolyl)-1,4-diazacykloheptan genom att reagera med 2-brom-tiazol. Det fungerar som en mellanprodukt för repaglinid och fasudilhydroklorid. Det används också vid framställning av potenta H3-receptorantagonister, som används för behandling av neurodegenerativa tillstånd. Vidare används det i vesikant, kosmetika, emulgeringsmedel och energimaterial. Det fungerar som en korrosionsinhibitor för järn. I läkemedel används det som febernedsättande och minskar blodsocker, fett, lugn, antipsykotisk och anti-nervös.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Homopiperazin
används för att framställa 1,4-bis-(2-tiazolyl)-1,4-diazacykloheptan genom att reagera med 2-brom-tiazol. Det fungerar som en mellanprodukt för repaglinid och fasudilhydroklorid. Det används också vid framställning av potenta H3-receptorantagonister, som används för behandling av neurodegenerativa tillstånd. Vidare används det i vesikant, kosmetika, emulgeringsmedel och energimaterial. Det fungerar som en korrosionsinhibitor för järn. I läkemedel används det som febernedsättande och minskar blodsocker, fett, lugn, antipsykotisk och anti-nervös.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 505-66-8
Molekylformel C5H12N2
Molekylvikt (g/mol) 100.165
MDL-nummer MFCD00006933
InChI-nyckel FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC-namn 1,4-diazepan
LEDER C1CNCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homopiperazine
Smältpunkt 38°C to 44°C
Densitet 0.95
Kokpunkt 168°C to 170°C
Flampunkt 64°C (147°F)
Odör Amine-like
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 102711
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 100.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Homopiperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Homopiperazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.