Läs mer
Sperian™ Honeywell™ ARMAMAX AX™ Skyddsglasögon för klar lins
Produktkod. 11847221
Linsbeläggning:
Hardcoat
Obelagd
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11847221
Brand: Sperian™ 1002221
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Erbjuder höga nivåer av komfort och stöd. Sperian™ Honeywell™ ARMAMAX AX™ Clear Lens Safety Goggles passar bekvämt över receptbelagda glasögon.
  • Praktisk och hållbar
  • Frostade sidopaneler och pannskyddssektioner minskar bländning/reflexer
  • Böjda skalmar och en upphöjd näsrygg ger en exakt passform
  • Finns med eller utan hård linsbeläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 / 2000, EN 166 1F
Linsbeläggning Hardcoat
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon för ögon och ansikte
För användning med (applikation) Glasögon över glas, Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s), Mekaniskt arbete: Slipning, svarvning, fräsning
Ram färg Genomskinlig
Antal per förpackning 10/Pk.
Linsmaterial Polykarbonat