Läs mer
Sperian™ Honeywell™ POLYSAFE™ Klara obelagda skyddsglasögon
Ram färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Bra för mekaniskt arbete med slipning, svarvning och fräsning
- Omslutande glasögon för klar och distorsionsfri syn
- Indirekta ventiler hjälper till att förhindra imma
- Perforerade skalmar för att tillåta en säkerhetslina
- Ger 99,9% UV-skydd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166 1F, EN 170 och 2-1.2 |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon för ögon och ansikte |
| För användning med (applikation) | Passar över receptbelagda glasögon, Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s), Mekaniskt arbete: Slipning, svarvning, fräsning |
| Ram färg | Klart |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |