Läs mer
ThermoSafe Torrislagring isolerad fältbärare, 1 kub. ft.
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
28,3 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Isolerad fältbärare har en effektiv, 2-1/4 tum tjock polyuretanskumisoleringskärna och robust dubbelväggig polyetenkonstruktion.
- Inkluderar bärhandtag, gångjärnslock och justerbara spärrar.
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 273 mm |
| Höjd (engelska) | 10,75 tum. |
| Längd (metrisk) | 421.6 mm |
| Längd (engelska) | 16,6 tum. |
| Bredd (metrisk) | 260.35 mm |
| Bredd (engelska) | 10,25 tum |
| Mått (L x B x H) | 16,6 x 10,25 x 10,75 tum. |
| Kapacitet (engelska) | 1 cu. ft. |
| Material | Polyeten |
| Typ | Isolerad torrisbärare |
| Visa mer |